Stampa…
Potassium tetrachloroaurate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride
316120010 316120050
ACRO316120010EA 161 EUR
ACRO316120010 ACRO316120050
Potassium tetrachloroaurate 98%
Potassium tetrachloroaurate
Formula: AuCl₄K
Peso molecolare: 377,88 g/mol
Punto di fusione: 357 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043088
CAS Number: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Assay ≥97.5 %