2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 5406-86-0
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.28
Refractive Index: 1.5209
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2246595
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00236023
Formula:
C₁₂H₁₈O Punto di ebollizione: 141…143 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 31…35 °C Densità: 0,975 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236023 CAS Number: 5406-86-0 EINECS: 410-020-5 ADR: 9,III |