Stampa…
4-Isopropylbenzyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
L11839.06 L11839.03
L11839.06EA 53.2 EUR
L11839.06 L11839.03
4-Isopropylbenzyl chloride 95%
4-Isopropylbenzyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 2051-18-5 Molecular Formula: C10H13Cl Formula Weight: 168.67 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5230 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120°/35mm Beilstein Reference: 907207 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00018885
Formula: C₁₀H₁₃Cl
Peso molecolare: 168,67 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C (35 mmHg)
Densità: 1,020
Flash Pt: 104 °C (219 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018885
CAS Number: 2051-18-5
EINECS: 218-114-6
UN: 3265
ADR: 8,II