Stampa…
4-Pentylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L09208.03 L09208.06
L09208.03EA 49.4 EUR
L09208.03 L09208.06
4-Pentylbenzaldehyde 95%
4-Pentylbenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 6853-57-2 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Refractive Index: 1.5215 Boiling Point: 142-144°/2mm MDL No.: MFCD00043599
Formula: C₁₂H₁₆O
Punto di ebollizione: 142…144 °C (2 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043599
CAS Number: 6853-57-2