Stampa…
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
H53359.03 H53359.06
H53359.03EA 65.1 EUR
H53359.03 H53359.06
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 89694-46-2 Molecular Formula: C7H8BClO3 Formula Weight: 186.40 Melting Point: 106-110° MDL No.: MFCD06659858
Formula: C₇H₈BClO₃
Peso molecolare: 186,40 g/mol
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659858
CAS Number: 89694-46-2