Stampa…
2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
A17320.14 A17320.06
A17320.14EA 192 EUR
A17320.14 A17320.06
2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
2-Nitrophenyl octyl ether
Purity: 98% CAS No.: 37682-29-4 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.32 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 163-165°/2mm Beilstein Reference: 2529905 MDL No.: MFCD00014693
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
Peso molecolare: 251,32 g/mol
Punto di ebollizione: 163…165 °C (2 mmHg)
Densità: 1,04
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014693
CAS Number: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7