Stampa…
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20096.06 B20096.14
B20096.06EA 42.9 EUR
B20096.06 B20096.14
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥97%
1,4-Dioxane-2,5-dione
Purity: 97% CAS No.: 502-97-6 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 81-83° MDL No.: MFCD00081108
Formula: C₄H₄O₄
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081108
CAS Number: 502-97-6
EINECS: 207-954-9