Stampa…
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31860.06 H31860.14
H31860.06EA 81.3 EUR
H31860.06 H31860.14
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 7035-09-8 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Characteristic Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD00033854
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,60 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033854
CAS Number: 7035-09-8