Stampa…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
H31756.03 H31756.06
H31756.03EA 59.1 EUR
H31756.03 H31756.06
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 351-52-0 Molecular Formula: C8H8ClFO Formula Weight: 174.60 Melting Point: 35-39° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04973773
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174,60 g/mol
Punto di fusione: 35…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973773
CAS Number: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II