Benzyl carbamate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 621-84-1
Molecular Formula: H2NCO2CH2C6H5
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 85-89°
Beilstein Reference: 1865635
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di fusione: 85…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007965 CAS Number: 621-84-1 EINECS: 210-710-4 |