Stampa…
Benzyl carbamate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
105890250 105891000
ACRO105890250EA 32.9 EUR
ACRO105890250 ACRO105891000
Benzyl carbamate 98%
Benzyl carbamate
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007965
CAS Number: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %