Potassium tetrachloroaurate hydrate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 27988-75-6
Molecular Formula: AuCl4K.xH2O
Formula Weight: 377.88(anhy)
Melting Point: 357° dec.
Merck Reference: 14,7681
MDL No.: MFCD00043088
Formula:
AuCl₄K·xH₂O Punto di fusione: 357 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043088 CAS Number: 27988-75-6 EINECS: 237-190-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,7681 |