2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 75279-56-0
Molecular Formula: C8H5ClFN
Formula Weight: 169.59
Melting Point: 67-69°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00236029
Formula:
C₈H₅ClFN Punto di fusione: 67…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236029 CAS Number: 75279-56-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |