3-Hydroxy-3-methyl butyric acid ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 625-08-1
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.1
Refractive Index: 1.4408
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 128°/7mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1743952
MDL No.: MFCD00059081
Formula:
C₅H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 128 °C (7 mmHg) Densità: 1,1 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059081 CAS Number: 625-08-1 |