4,4''-Diamino-p-terphenyl 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L05403.03
L05403.06
L05403.03EA
91.9
EUR
L05403.03
L05403.06
4,4''-Diamino-p-terphenyl 95%
4,4''-Diamino-p-terphenyl
Purity: 95%
CAS No.: 3365-85-3
Molecular Formula: C18H16N2
Formula Weight: 260.34
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 2120295
Formula:
C₁₈H₁₆N₂ Peso molecolare: 260,34 g/mol Punto di fusione: 244…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051532 CAS Number: 3365-85-3 |