Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 821-48-7
Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl
Formula Weight: 178.49
Melting Point: 211-215°
Beilstein Reference: 3550356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00012515
Formula:
C₄H₁₀Cl₃N Punto di fusione: 211…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012515 CAS Number: 821-48-7 EINECS: 212-479-5 UN: 2923 ADR: 8,II |