(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 53562-86-0
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 56-58°/11mm
Beilstein Reference: 1720583
Optical Rotation: +48.5° (c=1.3 in chloroform)
MDL No.: MFCD00064461
Formula:
C₅H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 56…58 °C (11 mmHg) Densità: 1,055 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064461 CAS Number: 53562-86-0 EINECS: 258-628-8 |