Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
Purity: 98+%
CAS No.: 5405-41-4
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 64°(148°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1446190
MDL No.: MFCD00004545
Formula:
C₆H₁₂O₃ Peso molecolare: 132,16 g/mol Punto di ebollizione: 169…171 °C Densità: 1,013 Flash Pt: 64 °C (148 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004545 CAS Number: 5405-41-4 EINECS: 226-456-2 |