Stampa…
Ethyl-3-hydroxybutyrate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
118541000 118545000 118540250
ACRO118541000EA 70.5 EUR
ACRO118541000 ACRO118545000 ACRO118540250
Ethyl-3-hydroxybutyrate 99%
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C (760 mmHg)
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004545
CAS Number: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤600 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Oxychloride passes test
Insoluble matter ≤0.005 %