2,5-Dibromo-3-methylthiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L02693.06
L02693.14
L02693.06EA
36.9
EUR
L02693.06
L02693.14
2,5-Dibromo-3-methylthiophene ≥98%
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Purity: 98%
CAS No.: 13191-36-1
Molecular Formula: C5H4Br2S
Formula Weight: 255.97
Refractive Index: 1.6130
Boiling Point: 226-230°
MDL No.: MFCD00015470
Formula:
C₅H₄Br₂S Peso molecolare: 255,97 g/mol Punto di ebollizione: 226…230 °C Densità: 1,972 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015470 CAS Number: 13191-36-1 EINECS: 236-147-4 |