Copper(II) iodate, anidro ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 13454-89-2
Molecular Formula: Cu(IO3)2
Formula Weight: 413.35
Physical Form: Powder
Density: 5.241
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00016055
Formula:
CuI₂O₆ Punto di fusione: Dec. Densità: 5,241 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016055 CAS Number: 13454-89-2 UN: 1479 ADR: 5.1,II |