Cloruro di idrogeno 4 M in 1,4-dioxane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acido cloridrico
Purity: 99%
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: ClH
Formula Weight: 36.46
Flash Point: 17°(63°F)
MDL No.: MFCD00011324
Formula:
HCl Peso molecolare: 36.46 g/mol Densità: 1.05 Flash Pt: 17 °C (63 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3 II |