Stampa…
Cloruro di idrogeno 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido cloridrico
388361000 388368000
388361000.EA 160 EUR
388361000. 388368000.
Cloruro di idrogeno 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N