1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L08143.14
L08143.22
L08143.14EA
40.7
EUR
L08143.14
L08143.22
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 91-21-4
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Amine-like
pH: 11
Melting Point: -30°
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 116156
MDL No.: MFCD00006896
Formula:
C₉H₁₁N Peso molecolare: 133,19 g/mol Punto di ebollizione: 232…233 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,049 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006896 CAS Number: 91-21-4 EINECS: 202-050-0 |