Diethyl propylphosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 18812-51-6
Molecular Formula: C7H17O3P
Formula Weight: 180.19
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 94-96°/12mm
MDL No.: MFCD00015139
Formula:
C₇H₁₇O₃P Punto di ebollizione: 94…96 °C (12 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015139 CAS Number: 18812-51-6 |