Diethyl octylphosphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diethyl 1-octylphosphonate
L18588.22
L18588.06
L18588.14
L18588.22EA
563
EUR
L18588.22
L18588.06
L18588.14
Diethyl octylphosphonate ≥98%
Diethyl octylphosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1068-07-1
Molecular Formula: C12H27O3P
Formula Weight: 250.32
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 88-89°/0.1mm
MDL No.: MFCD00015659
Formula:
C₁₂H₂₇O₃P Peso molecolare: 250,32 g/mol Punto di ebollizione: 88…89 °C (0,1 mmHg) Densità: 0,953 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015659 CAS Number: 1068-07-1 EINECS: 213-941-9 |