Diethyl decylphosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 16165-68-7
Molecular Formula: C14H31O3P
Formula Weight: 278.38
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 128-130°/0.2mm
MDL No.: MFCD00015593
Formula:
C₁₄H₃₁O₃P Punto di ebollizione: 128…130 °C (0,2 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015593 CAS Number: 16165-68-7 |