Stampa…
2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
H54504.06 H54504.14
H54504.06EA 63.4 EUR
H54504.06 H54504.14
2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 100-27-6 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 177°/16mm MDL No.: MFCD00010202
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di ebollizione: 177 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010202
CAS Number: 100-27-6
EINECS: 202-835-8