3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 161712-75-0
Molecular Formula: C9H8F2O2
Formula Weight: 186.16
Melting Point: 49-53°
MDL No.: MFCD00799520
Formula:
C₉H₈F₂O₂ Punto di fusione: 49…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799520 CAS Number: 161712-75-0 |