Stampa…
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
L19773.03 L19773.06 L19773.MD
L19773.03EA 62.8 EUR
L19773.03 L19773.06 L19773.MD
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 737000-76-9 Molecular Formula: C7H7BF2O3 Formula Weight: 187.94 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD03095353
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187.94 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095353
CAS Number: 737000-76-9