Stampa…
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
H26064.06 H26064.03
H26064.06EA 88.7 EUR
H26064.06 H26064.03
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 78495-63-3 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD02179483
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,95 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179483
CAS Number: 78495-63-3