3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dihydrocaffeic acid
A11638.06
A11638.14
A11638.22
A11638.06EA
51
EUR
A11638.06
A11638.14
A11638.22
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1078-61-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2213449
Formula:
C₉H₁₀O₄ Peso molecolare: 182,18 g/mol Punto di fusione: 136…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002776 CAS Number: 1078-61-1 EINECS: 214-083-8 |