Stampa…
7-Phenylenanthic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L05009.03 L05009.06
L05009.03EA 92 EUR
L05009.03 L05009.06
7-Phenylenanthic acid ≥97%
7-Phenylenanthic acid
Purity: 97% CAS No.: 40228-90-8 Molecular Formula: C6H5(CH2)6COOH Formula Weight: 206.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5070 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 147-150°/0.4mm Beilstein Reference: 1957081 MDL No.: MFCD00037801
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 147…150 °C (0,4 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 20 °C
Densità: 1,009
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037801
CAS Number: 40228-90-8