Stampa…
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(3,5-Dibromophenyl)propanoic acid
H54012.03 H54012.06
H54012.03EA 99.8 EUR
H54012.03 H54012.06
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 923977-15-5 Molecular Formula: C9H8Br2O2 Formula Weight: 307.97 Melting Point: 62° Beilstein Reference: 10537616
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Peso molecolare: 307,97 g/mol
Punto di fusione: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11973898
CAS Number: 923977-15-5