Stampa…
Isoquinoline-5-amine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
L01223.03 L01223.06 L01223.14
L01223.03EA 29.7 EUR
L01223.03 L01223.06 L01223.14
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Purity: 99% CAS No.: 1125-60-6 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 126-131° Beilstein Reference: 114465
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di fusione: 126…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006907
CAS Number: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3