Stampa…
Isoquinoline-5-amine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
159420010 159420050
ACRO159420010EA 35.8 EUR
ACRO159420010 ACRO159420050
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di fusione: 127…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006907
CAS Number: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %