Nitrofen ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1836-75-5
Molecular Formula: C12H7Cl2NO3
Formula Weight: 284.10
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 1887356
Merck Reference: 14,6598
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00128026
Formula:
C₁₂H₇Cl₂NO₃ Punto di fusione: 68…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128026 CAS Number: 1836-75-5 EINECS: 217-406-0 ADR: 9,III Merck Index: 14,6598 |