2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Purity: 99%
CAS No.: 1131-01-7
Molecular Formula: C10H12ClNO
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 781309
Formula:
C₁₀H₁₂ClNO Peso molecolare: 197,66 g/mol Punto di fusione: 143…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000926 CAS Number: 1131-01-7 EINECS: 214-460-7 |