Stampa…
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa
Fornitore: REAGECON
EFS3 EFS35
REGEEFS3EA 81.9 EUR
REGEEFS3 REGEEFS35
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa
Potassio cloruro
Formula: KCl
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8