Stampa…
(±)-p-Menta-1,8-diene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (±)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (±)-Dipentene, (±)-Limonina, DL-Limonina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
8.14546.1000EA 83.2 EUR
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
(±)-p-Menta-1,8-diene per sintesi, Sigma-Aldrich®
(±)-p-Menta-1,8-diene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062992
CAS Number: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05518
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -89 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)