Stampa…
Ferro, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
A10411.0IEA 182 EUR
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
Ferro, in polvere
Ferro
Formula: Fe
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1536 °C
Densità: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III