Stampa…
Urea, cristallizzato, EMPROVE® api Ph. Eur., BP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08432.5000 1.08432.9029
1.08432.5000EA 0 EUR
1.08432.5000 1.08432.9029
Urea, cristallizzato, EMPROVE® api Ph. Eur., BP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Urea
Formula: NH₂CONH₂
Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 132,7 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008022
CAS Number: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM