Stampa…
Puntali per sistemi robotici per piattaforme automatizzate Agilent
Fornitore: BIOTIX
VB-0030-3SC 63300094 63300093 63300092
736-0409EA 857 EUR
736-0409 736-0413 736-0614 BITX63300092
Puntali per sistemi robotici per piattaforme automatizzate Agilent
Puntali per pipette
Puntali per robotica Biotix per piattaforme Agilent™ VPrep® e Bravo® progettati per garantire assoluta compatibilità, non richiedono modifiche agli script di programmazione nella suite software per Liquid Handling della piattaforma.
  • In PP vergine medicale
  • Puntali certificati BioReady™ esenti da RNasi, DNasi ed endotossine (pirogeni)
  • Disponibili come puntali standard o con filtro
Realizzati secondo i più elevati standard di progettazione per sistemi robotici, i puntali ultra dritti mirano al centro dei pozzetti delle micropiastre con precisione,More Product Information