Stampa…
VWR®, Pantaloni HACCP, in poliestere/cotone
Fornitore: VWR Collection
113-1944EA 57.2 EUR
113-1944 113-1943 113-1942 113-1941 113-1940 113-1939 113-1938 113-1946 113-1947 113-1945 113-1955 113-1948 113-1949 113-1950 113-1951 113-1952 113-1954 113-1956 113-1957 113-1953 113-5998
VWR®, Pantaloni HACCP, in poliestere/cotone
Abbigliamento da lavoro
Pantaloni 65% poliestere e 35% cotone con certificazione HACCP e ideali quindi per utilizzi in aree igieniche nella lavorazione e produzione di alimenti. Perfetti in combinazione con i camici HACCP di VWR®.
  • Due tasche laterali e due tasche posteriori coperte da linguetta
  • Vita elasticizzata con chiusura con bottone
  • Versione da uomo con passante per cintura
Densità: 215 g/m²
Colore: bianco
DIN 10524
Certificazioni: DIN 10524.