Stampa…
VWR®, Pantaloni ESD
Fornitore: VWR Collection
113-1929EA 99.6 EUR
113-1929 113-1936 113-1935 113-1934 113-1933 113-1932 113-1923 113-1898 113-1899 113-1919 113-1920 113-1931 113-1922 113-1930 113-1924 113-1925 113-1926 113-1927 113-1928 113-1921 113-5997
VWR®, Pantaloni ESD
Abbigliamento da lavoro
Pantaloni da uomo e da donna 63% poliestere, 35% cotone e 2% fibra resistente (carbonio). Questo mix speciale di materiali offre proprietà ESD/antistatiche permanenti. I pantaloni sono quindi adatti a tutti i tipi di applicazioni nelle aree di produzione elettronica.
  • Con due tasche laterali e due posteriori
  • Larghezza regolabile per una maggiore comodità
  • Versione da uomo con passante per cintura
  • Lavabili a 60 °C, adatti per lavaggi industriali
Perfetti in combinazione con i camici ESD di VWR®.
Colore: bianco
Densità: 190 g/m²