Stampa…
VWR®, Camici resistenti ai prodotti chimici, poliestere/antistatico, riutilizzabili
Fornitore: VWR Collection
113-1829EA 132 EUR
113-1829 113-1827 113-1826 113-1825 113-1830 113-1828 113-1844 113-1838 113-1831 113-1832 113-1833 113-1834 113-1835 113-1837 113-1839 113-1840 113-1841 113-1842 113-1843 113-1836 113-5994 113-6115 113-6114 113-6110 113-6102 113-6103 113-6104 113-6100 113-6105 113-6106 113-6107 113-6116 113-6109 113-6101 113-6111 113-6112 113-6113 113-6099 113-6098 113-6097 113-6096 113-6108 113-6157 113-6147 113-6138 113-6139 113-6140 113-6141 113-6142 113-6143 113-6144 113-6146 113-6158 113-6148 113-6149 113-6150 113-6151 113-6152 113-6153 113-6154 113-6155 113-6156 113-6145 114-9322
VWR®, Camici resistenti ai prodotti chimici, poliestere/antistatico, riutilizzabili
Abbigliamento da lavoro
Camici antistatici 99% fibre di poliestere e 1 % finitura Hydro-Tec (trattati al carbonio) che li rende estremamente duraturi e ideali per tenere lontani sporco, olio, prodotti chimici e acqua. Tutti i camici sono caratterizzati da colletto coreano, due tasche laterali e una sul petto, tutte e tre protette da un risvolto.
  • Durata estremamente lunga grazie alla struttura a tessitura piana
  • Innovativa finitura Hydro-Tec per protezione anti-schizzi
  • Chiusura anteriore con bottoni a pressione coperti da risvolto in Velcro®
  • Modello da donna con vita aderente
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Applicazioni per abiti Chemical protection,Laboratory Chemical protection,Laboratory Chemical protection,Laboratory Chemical protection,Laboratory
Risk area Anti-static
Genere Per le donne Per l'uomo Per l'uomo Per l'uomo
Tipo di chiusura Con bottoni a pressione Con bottoni a pressione Con bottoni a pressione Con bottoni a pressione
Tessuto 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated) 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated) 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated) 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
Peso 275 g/m² 275 g/m² 275 g/m² 275 g/m²