Stampa…
Cuvette monouso
Fornitore: KARTELL
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 18.2 EUR
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Cuvette monouso
Cuvette Cuvette per spettrofotometro
Cuvette monouso realizzate in polistirene ottico (PS) o in PMMA con valore di trasmissione a 300 nm del 70%.
  • 44,5 to 45 mm height