Stampa…
VWR®, Camici ESD
Fornitore: VWR Collection
113-1794EA 126 EUR
113-1794 113-1793 113-1792 113-1791 113-1790 113-1789 113-1788 113-1787 113-1786 113-1785 113-1784 113-1783 113-1796 113-1797 113-1795 113-1798 113-1799 113-1800 113-1801 113-1802 113-5992
VWR®, Camici ESD
Abbigliamento da lavoro
Camici riutilizzabili da donna e uomo in 63% poliestere, 35% cotone e 2% fibra di carbonio, per protezione antistatica. Tutti i modelli sono caratterizzati da due polsini regolabili in due posizioni, due tasche laterali, una tasca sul petto, colletto a punta e bottoni a pressione nascosti.
  • Caratteristiche ESD: tessuto antistatico ideale per la manipolazione di componenti elettronici
  • Con spacco laterale
  • Da donna: aderenti e con cintura sulla schiena
  • Lavabili a 60 °C, ideali per lavaggi industriali
Densità: 190 g/m²
Colore: bianco
EN 1149-5, EN 61340
Certificazioni: EN 1149-5, EN 61340