Stampa…
Surface protection mats
Fornitore: DEUTSCH NEUMANN
5101004 5101002 5101001 5101003 5101005
DENE5101004EA 465 EUR
DENE5101004 DENE5101002 DENE5101001 DENE5101003 DENE5101005
Surface protection mats
Protezione delle superfici Dispositivi di protezione per banchi
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
  • Temperature range from −60 to +200° C
  • Short periods up to 260° C
  • Durometer 60 Shore A