Stampa…
Scolavetrerie, da banco, LaboPlast®
Fornitore: BURKLE
9640-3040 9640-3050 9640-3060
141-0257EA 336 EUR
141-0257 141-0258 141-0259
Scolavetrerie, da banco, LaboPlast®
Rack Rack di Drenaggio
Rack in PVC, aste in PP.
  • Rack da banco stabile, bifronte
  • Il posizionamento corretto delle aste viene segnalato da un semplice scatto
  • Il piatto di raccolta può essere facilmente rimosso per lo svuotamento
Le aste vengono posizionate singolarmente nei fori della scolavetreria e uno scatto ne segnala il corretto posizionamento. Le posizioni delle aste possono essere modificate in qualsiasi momento. L'uso combinato di aste di tre lunghezze diverse (60, 100 mm e prolunga fino a 150 mm) consente di adattare la scolavetreria a qualsiasi strumento da asciugare.